Merck
AOBH98B84FCC
AOBChem
1-Bromo-3-isopropoxy-5-(trifluoromethoxy)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
299.09
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-3-isopropoxy-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O2/c1-6(2)15-8-3-7(11)4-9(5-8)16-10(12,13)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
BNLQWJWWOBHUGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-isopropoxy-5-trifluoromethoxy-benzene-20344.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20344.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)