Merck
AOBH97F1009F
AOBChem
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
197.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9Br/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI key
DTUGHJZKCKSVEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-cyclopropylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28656.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)