跳转至内容
Merck

AOBH961DC3D0

AOBChem

N-cyclohexyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
251.3
MDL编号:

Iupac Name

N-cyclohexyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide

Inchi Code

1S/C14H18FNO2/c1-18-13-9-10(15)7-8-12(13)14(17)16-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11H,2-6H2,1H3,(H,16,17)

InChI key

HOXLVWDPKQTTQF-UHFFFAOYSA-N

Purity

97

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Product Link

https://aobchem.com/n-cyclohexyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide.html

MSDS

https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51704.pdf


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持