Merck
AOBH94550F31
AOBChem
2-Chloro-3-methoxypyridine-4-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
171.58
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-3-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-11-6-5(4-10)2-3-9-7(6)8/h2-4H,1H3
InChI key
BNPDDEMMXMTZNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-methoxypyridine-4-carbaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27587.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)