Merck
AOBH94550EF8
AOBChem
N-Benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
320.19
MDL编号:
Iupac Name
N-benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C15H14BrNO2/c1-19-14-9-12(16)7-8-13(14)15(18)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
TYLWKCPBIWDREJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23882.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)