Merck
AOBH303767EB
AOBChem
2,6-Difluoro-3-iodoanisole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
270.02
MDL编号:
Iupac Name
1,3-difluoro-4-iodo-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO/c1-11-7-4(8)2-3-5(10)6(7)9/h2-3H,1H3
InChI key
SDPBQRPKIIKJLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-3-iodoanisole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35501.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)