Merck
AOB945512011
AOBChem
(4-Chloro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
186.4
MDL编号:
Iupac Name
(4-chloro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10-12H,4H2
InChI key
SPGPJDKIBHDACA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-hydroxymethyl-phenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32866.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)