Merck
AOB640097332
AOBChem
2,6-Dimethoxy-3-(methylsulfanyl)pyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.25
MDL编号:
Iupac Name
2,6-dimethoxy-3-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-10-7-5-4-6(12-3)8(9-7)11-2/h4-5H,1-3H3
InChI key
BUKOPLIFYCOZSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-3-methylsulfanyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30601.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)