Merck
AOB640096939
AOBChem
3-Benzyloxy-2-methoxyphenylboronic acid, picol ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
340.23
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-(benzyloxy)-2-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C20H25BO4/c1-19(2)20(3,4)25-21(24-19)16-12-9-13-17(18(16)22-5)23-14-15-10-7-6-8-11-15/h6-13H,14H2,1-5H3
InChI 密鑰
BGBISNYOHDIAQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-benzyloxy-2-methoxyphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29201.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)