Merck
AOB640096172
AOBChem
2,6-Dichloro-4-methylbenzenemethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191.06
MDL编号:
Iupac Name
(2,6-dichloro-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O/c1-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI key
PGXWKTFUFNFTMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-4-methylbenzenemethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26498.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)