Merck
AOB640095211
AOBChem
2-Fluoro-6-(methylthio)phenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
158.2
MDL编号:
Iupac Name
2-fluoro-6-(methylsulfanyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
STCGISDXTCOTRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-6-methylthio-phenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24105.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)