Merck
AOB640094468
AOBChem
5-Chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
161.56
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c1-10-5-2-4(7)3-9-6(5)8/h2-3H,1H3
InChI key
IFIHQDCDSBTEJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-3-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21407.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)