Merck
AMBH9884C8D7
Ambeed, Inc.
2H-Chromene-3-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
157.17
MDL號碼:
Iupac Name
2H-chromene-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8/h1-5H,7H2
InChI 密鑰
NQOLOKKZYCSJRL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57543-66-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)