Merck
AMBH97F113B3
Ambeed, Inc.
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
193.29
MDL编号:
Iupac Name
3-ethoxy-N,N-diethylaniline
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-4-13(5-2)11-8-7-9-12(10-11)14-6-3/h7-10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
ODQSBWZDOSNPAH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1864-92-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)