Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(4-methylphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-9(2)5-7-10;/h4-7,11H,3,8,13H2,1-2H3;1H
InChI key
QFMZCYZEPUYABQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/502842-12-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持