跳转至内容
Merck

AMBH97F0721B

Ambeed, Inc.

N-Ethyl-N-((triethoxysilyl)methyl)ethanamine

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
249.43
MDL编号:

Iupac Name

N-ethyl-N-[(triethoxysilyl)methyl]ethanamine

Inchi Code

1S/C11H27NO3Si/c1-6-12(7-2)11-16(13-8-3,14-9-4)15-10-5/h6-11H2,1-5H3

InChI key

UMXXGDJOCQSQBV-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Inert atmosphere,Room Temperature

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

liquid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/15180-47-9.html

象形图

Corrosion

Signal Word

Danger

Hazard Statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持