Merck
AMBH97BA0E32
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromobenzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
411.94
MDL號碼:
Iupac Name
3,6-dibromo-1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H4Br2O8/c11-5-1(7(13)14)2(8(15)16)6(12)4(10(19)20)3(5)9(17)18/h(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
QBQVZJOTWWDILN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41819-13-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)