跳转至内容
Merck

AMBH97B9F350

Ambeed, Inc.

1,3,5-Tri(1H-imidazol-1-yl)benzene

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
276.3
MDL编号:

Iupac Name

1,3,5-tri(1H-imidazol-1-yl)benzene

Inchi Code

1S/C15H12N6/c1-4-19(10-16-1)13-7-14(20-5-2-17-11-20)9-15(8-13)21-6-3-18-12-21/h1-12H

InChI key

QAPWMCQWTGBLSM-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

97%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/528543-96-6.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持