跳转至内容
Merck

AMBH97B9F05F

Ambeed, Inc.

Tris(4-(pyridin-4-yl)phenyl)amine

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
476.58
MDL编号:

Iupac Name

tris(4-(pyridin-4-yl)phenyl)amine

Inchi Code

1S/C33H24N4/c1-7-31(8-2-25(1)28-13-19-34-20-14-28)37(32-9-3-26(4-10-32)29-15-21-35-22-16-29)33-11-5-27(6-12-33)30-17-23-36-24-18-30/h1-24H

InChI key

CRFFXCBSBSCEPT-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Sealed in dry,Room Temperature

Purity

98%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

solid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/1366291-62-4.html

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持