Merck
AMBH96F10DB8
Ambeed, Inc.
Octaethylene glycol monomethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
384.47
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosan-25-ol
Inchi Code
1S/C17H36O9/c1-19-4-5-21-8-9-23-12-13-25-16-17-26-15-14-24-11-10-22-7-6-20-3-2-18/h18H,2-17H2,1H3
InChI key
SZGNWRSFHADOMY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25990-96-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25990-96-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)