Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-8(2)3(9)4(5,6)7/h1-2H3
InChI key
WXBWKMLIVXELSF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1547-87-1.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持