Iupac Name
5-phenyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C10H9N3/c11-10-12-6-9(7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,12,13)
InChI key
JYGOFGJNWGAPAN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31408-23-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持