Merck
AMBH95E088BD
Ambeed, Inc.
6-Hydroxybenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.13
MDL编号:
Iupac Name
6-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-3-5-1-7-8(2-6(5)10)12-4-11-7/h1-3,10H,4H2
InChI key
SXMMQAVECVAGBF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4720-68-7.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)