Merck
AMBH58064354
Ambeed, Inc.
Furan-2,5-dicarbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
118.09
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2,5-furandicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2H
InChI 密鑰
KCSYJHQYWTYFCM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
象形圖
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/58491-62-6.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)