Iupac Name
2-amino-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O/c1-6(2)4(7)3-5/h3,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1857-19-8.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持