Merck
AMBH2D700ECC
Ambeed, Inc.
Isothiazol-5-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
136.6
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
isothiazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4N2S.ClH/c4-3-1-2-5-6-3;/h1-2H,4H2;1H
InChI 密鑰
GERDRWXVHHAXHV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/92815-50-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)