Merck
AMBH2D6F8017
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
266.47
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2-chloro-6-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClIO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChI 密鑰
NWXVAUFKPOPUAV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/51738-07-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)