Merck
AMBH2D6F31D0
Ambeed, Inc.
2,5-Dichloronicotinonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
173
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
2,5-dichloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2Cl2N2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
InChI 密鑰
CZKCARRNABGWOH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126954-66-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)