Merck
AMBH2D6F0D01
Ambeed, Inc.
3-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
228.05
MDL编号:
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H6BrN3O/c1-12-7-6-10-4-5(8)11(6)3-2-9-7/h2-4H,1H3
InChI key
QPEGJUSNDDPOHD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91775-62-1.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)