Iupac Name
2-chloro-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C3H2ClNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI key
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3034-52-4.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持