Merck
Z690481
Ace replacement reactor body
capacity 500 mL, PTFE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NB.51
材料
PTFE
製造商/商標名
Ace Glass 6391-05
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Ace reactor bodies are replacement parts for the Ace all-PTFE filter reactor assembly, Z690368, Z690473 and Z690503.