Merck
Z620254
DURAN culture tubes
H × diam. 160 mm × 16 mm
别名:
261352151
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.22
材料
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
無菌
non-sterile
特點
neck thread external thread
DIN thread 18
包裝
pack of 50 ea
製造商/商標名
DURAN® 261352151
DURAN®
高度 × 直徑
160 mm × 16 mm
容量
20 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences