Key Documents
Z268429
Sigma-Aldrich
Pall可重复使用针筒式过滤器支架
diam. 25 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
eCl@ss:
32110206
材料
polyacetal (resin construction)
polypropylene housing
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Gelman 4320
直徑
25 mm
孔徑
(N/A)
接頭
Luer inlet and outlet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
可重复使用的塑料滤器支架为一次性注射器式滤器提供了一种经济实惠的替代产品。 可高压灭菌。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)