Merck
W510866
Sigma-Aldrich
2-丙基-4-甲基-1,3-二氧戊环
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O2
CAS号:
分子量:
130.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
6.095
生物源
synthetic
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
SMILES 字串
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
89.6 °F - closed cup
閃點(°C)
32 °C - closed cup