Merck
W474505
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2,6-dimethylheptanal
≥95%, stabilized
别名:
Methoxymelonal
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20O2
CAS号:
分子量:
172.26
FEMA號碼:
4745
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
生物源
synthetic
等級
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
化驗
≥95%
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
fruity; floral; citrus
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(8-11)6-5-7-10(2,3)12-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
QMXBURPYNWBMJR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3