Merck
W315230
Sigma-Aldrich
乙基环戊烯醇酮
natural, 97%, FG
别名:
3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O2
CAS号:
分子量:
126.15
FEMA號碼:
3152
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
07.057
NACRES:
NA.21
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
97%
折射率
n/D 1.476
密度
1.066 at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
香料過敏原
no known allergens
感官的
caramel; maple; sweet
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1CCC(CC)=C1O
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
注意
对空气敏感(氮气冲洗并将所有 ppk 和原液储存在氮气下)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C