Merck
W311901
Sigma-Aldrich
依兰油
FG
别名:
依兰油 III
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
3119
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Cananga odorata
synthetic
品質等級
等級
FG
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
光學活性
[α]20/D −38°, neat
折射率
n20/D 1.508
bp
261 °C/760 mmHg
密度
0.928 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
floral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
味觉阈值为 3ppm
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)