solid
SMILES 字串
C12=CC=CC=C1C(C3=CCN(CC4=CC=CC=C4)CC3)=CN2
InChI
1S/C20H20N2/c1-2-6-16(7-3-1)15-22-12-10-17(11-13-22)19-14-21-20-9-5-4-8-18(19)20/h1-10,14,21H,11-13,15H2
InChI 密鑰
TYKXLUMYKFFSJE-UHFFFAOYSA-N