Key Documents
THSD1041
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 10% Pd/C powder type
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
60104500
NACRES:
NB.51
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS D1041
長度 × 直徑
116 mm × 9.2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法律資訊
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3