SYNC361730
别名:
Synthware C361730, glass chromatograpy column
1 of 10
L132012
RCL L132012
Sigma-Aldrich
900674
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
Z2876
硫酸锌 溶液
Z163988
Gravity column
298093
铂
Supelco
1.08121
溴甲酚绿
244066
乙酸镍(II) 四水合物
230006
硝酸锌 水合物
8.14056
Ruthenium(III) acetylacetonate
919160
CdSe/ZnS 核壳型量子点
for chromatography
pkg of 1 ea
Synthware C361730
13.4 mm
305 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
玻璃耗材