Merck
PH011345
Sigma-Aldrich
4-[2-(4-Amino-2-methylphenyl)ethyl]-3-methylphenylamine
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C16H20N2
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352116
SMILES 字串
CC1=C(C=CC(N)=C1)CCC(C=C2)=C(C)C=C2N
InChI
1S/C16H20N2/c1-11-9-15(17)7-5-13(11)3-4-14-6-8-16(18)10-12(14)2/h5-10H,3-4,17-18H2,1-2H3