Merck
PH009359
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-phenyl-2,3-dihydro-4H-1,3-benzoxazin-4-one
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15H13NO2
CAS号:
SMILES 字串
O=C1NC(C2=CC=CC=C2)(C)OC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H13NO2/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)16-14(17)12-9-5-6-10-13(12)18-15/h2-10H,1H3,(H,16,17)