Merck
PH004977
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-ethoxyaniline
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H10ClNO
MDL號碼:
SMILES 字串
NC1=CC(OCC)=CC=C1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO/c1-2-11-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3