Merck
PH002950
Sigma-Aldrich
2-[(5-Chloro-2-nitrophenyl)sulfanyl]benzoic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C13H8ClNO4S
MDL號碼:
SMILES 字串
O=[N+]([O-])C1=CC=C(Cl)C=C1SC2=C(C(O)=O)C=CC=C2