Merck
PH001828
Sigma-Aldrich
7-[[(3-Chloro-4-fluoroanilino)carbonyl]amino]-1H-indole-2-carboxylic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C16H11ClFN3O3
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
SMILES 字串
FC(C=CC(NC(NC1=C(NC(C(O)=O)=C2)C2=CC=C1)=O)=C3)=C3Cl