Merck
P15609
Sigma-Aldrich
乙二醇苯醚
98%
别名:
1-羟基-2-苯氧乙烷, 2-苯氧基乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
138.16
Beilstein:
1364011
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
4.8 (vs air)
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
折射率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI 密鑰
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Peter J McNamara et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1898-1906 (2009-02-19)
Menstrual toxic shock syndrome is a rare but potentially life-threatening illness manifest through the actions of Staphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1). Previous studies have shown that tampon additives can influence staphylococcal TSST-1 production. We report here on