solid
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Oc3ccc(Cl)c(C)c3)cc2
InChI
1S/C18H15ClN2O3/c1-11-9-14(7-8-15(11)19)24-13-5-3-12(4-6-13)16-10-17(21-20-16)18(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChI 密鑰
ZVVJCCMNAYJDMY-UHFFFAOYSA-N