Merck
J100006
Sigma-Aldrich
Bis(N,N′-di-tert-butylacetamidinato)iron(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H42N4Fe
分子量:
394.42
分類程式碼代碼:
12352300
等級
electronic grade
蒸汽壓力
0.06 mmHg ( 55 °C)
化驗
≥99.99% metals basis
形狀
solid
顏色
white
bp
60 °C/0.02 mmHg
mp
105-109 °C (lit.)
107 °C