Key Documents
GF90739660
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, tolerance +/-0.4
别名:
SI303200
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 907-396-60
尺寸
100 × 100 mm
厚度
2 mm