Key Documents
GF88137940
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
200mm rod, 6.35mm diameter, annealed
别名:
FE257910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 881-379-40